Essigsäure

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

EMR080001 EMR080025 EMR080500
EURLEMR080001EA 0 CHF
EURLEMR080001 EURLEMR080025 EURLEMR080500
Essigsäure
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR