Essigsäure ≥99,9985% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10994.AE
10994.AP
10994.AC
10994.AEEA
298
CHF
10994.AE
10994.AP
10994.AC
Essigsäure ≥99,9985% (Metall-Basis)
Essigsäure
Purity: 99.9985%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Formel:
H₃CCOOH Siedepunkt: 118.1 °C Melting Pt: 16.6 °C Dichte: 1.049 Flash-Pt: 40 °C (104 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 Merck Index: 14,55 |