Laurinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 41 CHF
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Laurinsäure 99%
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Siedepunkt: 225 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %