Sebacoyldichlorid 92%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Sebacoyl chloride
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 199 CHF
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Sebacoyldichlorid 92%, technische Qualität
Sebacoyldichlorid
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239,14 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (75 mmHg)
Melting Pt: –2.5 °C
Dichte: 1.121 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000770
CAS-Nummer: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %