Triethylcitrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 28.9 CHF
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethylcitrat 99%
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Siedepunkt: 294 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1,136 g/cm³
Flash-Pt: 151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA