Dimethyloxalat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Oxalic acid dimethyl ester
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
580
CHF
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Dimethyloxalat ≥99%
Dimethyloxalat
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Formel:
C₄H₆O₄ Siedepunkt: 162…163 °C Melting Pt: 50…54 °C Dichte: 1.148 Flash-Pt: 75 °C (167 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008442 CAS-Nummer: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6106 |