Dimethyladipat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 22.1 CHF
ACRO181311000 ACRO181315000
Dimethyladipat 99+%
Dimethyladipat
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 107
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008469
CAS-Nummer: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)