Diethylsuccinat
Lieferant: Molekula
MOLE13652039-1KGEA
0
CHF
MOLE13652039-1KG
Diethylsuccinat
Diethylsuccinat
Formel:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Melting Pt: –19 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009208 CAS-Nummer: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 12,09038 |