Diethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
8.00680.0005EA 24.7 CHF
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
Diethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)