Dimethylmalonat ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00899.0100
8.00899.0500
8.00899.1000
8.00899.9025
8.00899.0100EA
29.8
CHF
8.00899.0100
8.00899.0500
8.00899.1000
8.00899.9025
Dimethylmalonat ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylmalonat
Formel:
C₅H₈O₄ MW: 132,12 g/mol Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Melting Pt: –62 °C Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008460 CAS-Nummer: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.151 - 1.155 |
Identity (IR) | passes test |
Boiling Point | 181 - 183 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.15 hPa (20 °C) |
Flash Point | 85 °C |
Refractive Index | 1.4135 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 17.4 %(V) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 440 °C |