Dibutylsebacat 93%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Sebacinsäuredibutylester1,10-Decandisäuredibutylester
ACRO406652500EA 55.2 CHF
ACRO406652500 ACRO406650025 ACRO406650010
Dibutylsebacat 93%
Dibutylsebacat
Formel: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027218
CAS-Nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA