Isopropylmyristat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22102.0100
8.22102.1000
8.22102.2500
8.22102.0100EA
50.5
CHF
8.22102.0100
8.22102.1000
8.22102.2500
Isopropylmyristat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopropylmyristat
Formel:
C₁₇H₃₄O₂ Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Melting Pt: 0…1 °C Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 150 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008982 CAS-Nummer: 110-27-0 EINECS: 203-751-4 Merck Index: 13,05235 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Molar Mass | 270.45 g/mol |
Boiling Point | 140 °C (3 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.434 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |
|
Viscosity kinematic | 6.57 mm2/s (20 °C) |