Ethylpropionat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Propionic acid ethyl ester
150500010 150500250 150505000 150500025
150500010.EA 56.2 CHF
150500010. 150500250. 150505000. 150500025.
Ethylpropionat 99+%
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –73 °C
Dichte: 0.887 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (20/4°C) 0.888 to 0.891
Acid value ≤1 mg KOH/g