Ethylvalerat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
410470050
410471000
410475000
ACRO410470050EA
29
CHF
ACRO410470050
ACRO410471000
ACRO410475000
Ethylvalerat 99%
Ethylvalerat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 145 °C Melting Pt: –91 °C Dichte: 0.87 g/cm³ Flash-Pt: 37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009479 CAS-Nummer: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 12,10042 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |