Methylformiat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Ameisensäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06547-5MLEA 172 CHF
06547-5ML
Methylformiat, Supelco®
Methylformiat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 32 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –100,4 °C
Dichte: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003291
CAS-Nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153