Ethylformiat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Ameisensäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

88554-1ML-FEA 52.7 CHF
88554-1ML-F 88554-5ML-F
Ethylformiat, Supelco®
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR