Ethylformiat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Ameisensäureethylester
ROTH3574.1EA 139.75 CHF
ROTH3574.1
Ethylformiat
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841