Methylhexanoat

Lieferant: MATREYA

Synonyms: HexansäuremethylesterCapronsäuremethylesterMethylcaproat

MAYA1200EA 0 CHF
MAYA1200 BTRN1200
Methylhexanoat
Methylhexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009510
CAS-Nummer: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR