Methylhexanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: HexansäuremethylesterCapronsäuremethylesterMethylcaproat
EHERC14196400EA 68.9 CHF
EHERC14196400
Methylhexanoat
Methylhexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009510
CAS-Nummer: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III