Butyllaurat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
42024.AC
42024.AE
42024.AP
42024.ACEA
54.9
CHF
42024.AC
42024.AE
42024.AP
Butyllaurat ≥99%
Butyllaurat
Purity: 99+%
CAS No.: 106-18-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 256.4
Flash Point:
Formel:
C₁₆H₃₂O₂ Siedepunkt: 166 °C Melting Pt: –10 °C Dichte: 0.86 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042870 CAS-Nummer: 106-18-3 EINECS: 203-370-3 |