Methylbutyrat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: ButtersäuremethylesterButansäuremethylester
EHERCA10931780EA 68.9 CHF
EHERCA10931780
Methylbutyrat
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 14 °C
MDL Number: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062