Butylbutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 96 CHF
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
Butylbutyrat 98%
Butylbutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0.8675 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009450
CAS-Nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g