2'-Hydroxyacetanilid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
102310250 102311000
ACRO102310250EA 31.9 CHF
ACRO102310250 ACRO102311000
2'-Hydroxyacetanilid 97%
2'-Hydroxyacetanilid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Melting Pt: 207…210 °C
MDL Number: MFCD00002181
CAS-Nummer: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %