4'-Nitroacetanilid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-(4-Nitrophenyl)acetamide
415750250
415751000
ACRO415750250EA
82.2
CHF
ACRO415750250
ACRO415751000
4'-Nitroacetanilid 99%
4'-Nitroacetanilid
Formel:
C₈H₈N₂O₃ Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa) Melting Pt: 213…216 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007303 CAS-Nummer: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 12,06677 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green to green-brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 213 to 216 °C |
HPLC | ≥98.5 % |