Hydroxyharnstoff
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms:
Hydroxycarbamid
, Aminoameisensäurehydroxyamid
PROOBP197EA
551
CHF
PROOBP197
Hydroxyharnstoff
Hydroxyharnstoff
Formel:
CH₄N₂O₂ MW: 76,05 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Melting Pt: 142…144 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007943 CAS-Nummer: 127-07-1 EINECS: 204-821-7 Merck Index: 13,04874 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)