Hydroxyharnstoff, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
Hydroxycarbamid
, Aminoameisensäurehydroxyamid
400046-5EA
246
CHF
400046-5
Hydroxyharnstoff, Millipore®
Hydroxyharnstoff
Formel:
CH₄N₂O₂ MW: 76,05 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Melting Pt: 142…144 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007943 CAS-Nummer: 127-07-1 EINECS: 204-821-7 Merck Index: 13,04874 |