Hydroxyharnstoff 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
151680050 151680250 151681000
ACRO151680050EA 103 CHF
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
Hydroxyharnstoff 98%
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 142…146 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)