Acetohydrazid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Acetic hydrazide, Acethydrazide
A10969.14
A10969.22
A10969.36
A10969.14EA
86
CHF
A10969.14
A10969.22
A10969.36
Acetohydrazid 96%
Acetohydrazide
Purity: 96%
CAS No.: 1068-57-1
Molecular Formula: CH3CONHNH2
Formula Weight: 74.08
Flash Point:
Formel:
C₂H₆N₂O MW: 74,08 g/mol Siedepunkt: 128…129 °C (18 mmHg) Melting Pt: ∼ 60…68 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007610 CAS-Nummer: 1068-57-1 EINECS: 213-948-7 |