N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: N-(Carbamoylmethyl)taurin
ROTH9138.2EA 253.5 CHF
ROTH9138.2 ROTH9138.1
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Melting Pt: 270…295 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008030
CAS-Nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg