Harnstoff ≥90%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Urea
, Carbamid
, Aminoameisensäureamid
, Carbonyldiamid
28875.460EA
525
CHF
28875.460
Harnstoff ≥90%, TECHNICAL
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ MW: 60,06 g/mol Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Melting Pt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 12,10005 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 90 % |