Harnstoff
Lieferant: NATIONAL DIAGNOSTICS
EC-605-1KG
EC-605-250G
NADIEC-605-1KGEA
0
CHF
NADIEC-605-1KG
NADIEC-605-250G
Harnstoff
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Melting Pt: 132.7 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |