Harnstoff

Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS GMBH

Synonyms: UreaCarbamidAminoameisensäureamidCarbonyldiamid

GRBU1044.0001EA 0 CHF
GRBU1044.0001
Harnstoff
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132,7 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR