Harnstoff
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
EMR046001 EMR046005 EMR046500
EURLEMR046001EA 0 CHF
EURLEMR046001 EURLEMR046005 EURLEMR046500
Harnstoff
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 132.7
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM