ADA
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
0250.1 0250.2 0250.3
ROTH0250.1EA 38.3 CHF
ROTH0250.1 ROTH0250.2 ROTH0250.3
ADA
ADA
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Melting Pt: 217…218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148