Formamid
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Carbamaldehyde
6749.1
6749.2
ROTH6749.1EA
76.7
CHF
ROTH6749.1
ROTH6749.2
Formamid
Formamid
Formel:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Siedepunkt: 210 Melting Pt: 2 Dichte: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 79 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |