Formamid, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: AmeisensäureamidMethanamid
24312.294EA 115 CHF
24312.294
Formamid, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Formamid
Formel: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/02/2302502.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %