Formamid
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Carbamaldehyde
EMR141001 EMR141250 EMR141500
EURLEMR141001EA 0 CHF
EURLEMR141001 EURLEMR141250 EURLEMR141500
Formamid
Formamid
Formel: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210
Melting Pt: 2
Dichte: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM