Formamid 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
410765000 410760010 410760025
ACRO410765000EA 144 CHF
ACRO410765000 ACRO410760010 ACRO410760025
Formamid 99+% für die Spektroskopie
Formamid
Formel: HCONH₂
Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2…3 °C
Dichte: 1,133 g/cm³
Flash-Pt: 175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA