Acetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 31.4 CHF
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Siedepunkt: 221.1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78…81 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)