N,N-Dimethylformamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03034.1000 1.03034.2500 1.03034.6025 1.03034.1011 1.03034.2511 1.03034.4000
1.03034.1000EA 131 CHF
1.03034.1000 1.03034.2500 1.03034.6025 1.03034.1011 1.03034.2511 1.03034.4000
N,N-Dimethylformamid, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57.5 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C