N,N-Dimethylformamid ≥99,7% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
13808.K2
13808.K7
13808.M1
13808.K2EA
148
CHF
13808.K2
13808.K7
13808.M1
N,N-Dimethylformamid ≥99,7% für die Spektrophotometrie
N,N-Dimethylformamid
Purity: 99.7+%
CAS No.: 68-12-2
Molecular Formula: HCON(CH3)2
Formula Weight: 73.09
Flash Point: 57°(135°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.944
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
pH: 7
Melting Point: -61°
Boiling Point: 153°
Beilstein Reference: 605365
Merck Reference: 14,3243
UN No.: 2265
MDL No.: MFCD00003284
Formel:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Siedepunkt: 153 °C Melting Pt: –61 °C Dichte: 0.944 Flash-Pt: 57 °C (135 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 14,3243 |