N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Peptidsynthese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
354830025 354830010 354830100
ACRO354830025EA 207 CHF
ACRO354830025 ACRO354830010 ACRO354830100
N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Peptidsynthese
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.945 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %