N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
167790025
167795000
ACRO167790025EA
285
CHF
ACRO167790025
ACRO167795000
N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Spektroskopie
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Melting Pt: –61 °C Dichte: 0.945 g/cm³ Flash-Pt: 58 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
UV | 1 cm cell vs water |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0015 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |
Alkalinity | ≤0.001 meq/g |