N,N-Dimethylacetamid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3617.1 3617.2
ROTH3617.1EA 18.6 CHF
ROTH3617.1 ROTH3617.2
N,N-Dimethylacetamid
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM