N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Essigsäuredimethylamid
103646EEA 273 CHF
103646E
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.02 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm