N,N-Dimethylacetamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 127-19-5
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4385
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -20°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1737614
Merck Reference: 14,3227
MDL No.: MFCD00008686
Formel:
CH₃CON(CH₃)₂ Siedepunkt: 165…166 °C Melting Pt: –20 °C Dichte: 0,940 Flash-Pt: 70 °C (158 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS-Nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3227 |