N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Essigsäuredimethylamid
22916.K2EA 199 CHF
22916.K2
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% für die HPLC
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 165…166 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,940
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3227
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg