Oxalyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Oxalyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 52.9 CHF
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Oxalyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Index: 12,07046
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material