Capronsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23027.22
B23027.36
B23027.22EA
83.9
CHF
B23027.22
B23027.36
Capronsäurechlorid ≥98%
Capronsäurechlorid
Purity: 98%
CAS No.: 142-61-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4COCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Acrid
Melting Point: -87°
Boiling Point: 150-153°
Merck Reference: 14,1763
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000760
Formel:
C₆H₁₁ClO Siedepunkt: 150…153 °C Melting Pt: –87 °C Dichte: 0.971 Flash-Pt: 50 °C (122 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000760 CAS-Nummer: 142-61-0 EINECS: 205-549-1 UN: 2920 ADR: 8,II Merck Index: 14,1763 |