Capronsäurechlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
169041000 169045000 169040050
ACRO169041000EA 47.2 CHF
ACRO169041000 ACRO169045000 ACRO169040050
Capronsäurechlorid 97%
Capronsäurechlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Siedepunkt: 152
Melting Pt: –87 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000760
CAS-Nummer: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01769
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.5 %